Documentos Principais
AMBH2D6F33D6
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h4-7,12H,2-3H2,1H3
chave InChI
BDCCXYVTXRUGAN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42835-89-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)