Documentos Principais
AMBH2D6F31DB
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-((4-methoxybenzyl)amino)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.27
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl [(4-methoxybenzyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C12H17NO3/c1-3-16-12(14)9-13-8-10-4-6-11(15-2)7-5-10/h4-7,13H,3,8-9H2,1-2H3
chave InChI
WQXUIGPEUIVGKQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60857-16-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)