Documentos Principais
AMBH2D6F31A5
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
266.01
Número MDL:
Iupac Name
3-fluoro-2-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4FIO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
CXPLPVNWMLRKTO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/387-48-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)