Documentos Principais
AMBH2D6F2FE4
Ambeed, Inc.
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
209
Número MDL:
Iupac Name
4,5-dichloro-2-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO2/c8-4-1-3(7(11)12)6(10)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
XFOJZPTYJMXNKK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/289039-49-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)