Documentos Principais
AMBH2D6F2FC8
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-hydroxypyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H4BrNO/c6-4-2-1-3-5(8)7-4/h1-3H,(H,7,8)
chave InChI
VOMMPWVMVDGZEM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27992-32-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)