Documentos Principais
AMBH2D6F27CC
Ambeed, Inc.
5,7-Dimethoxy-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H9N5O2/c1-13-4-3-5(14-2)12-7(9-4)10-6(8)11-12/h3H,1-2H3,(H2,8,11)
chave InChI
SJEIPAUSEWIHJI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13223-43-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)