Documentos Principais
AMBH2D6F190F
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-methylbenzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-methoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6-3-7(9(10)11)5-8(4-6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
ALUKWQVSCATDLJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62089-34-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)