Documentos Principais
AMBH2D6F18E8
Ambeed, Inc.
1,7-Dichloroisoquinoline
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.05
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1,7-dichloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5Cl2N/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
chave InChI
NRBSVPXPMBQUGX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70810-24-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70810-24-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)