Documentos Principais
AMBH2D6F18B5
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
159.62
Número MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-3-9-4-2-8-6(9)5-7-1;/h2,4,7H,1,3,5H2;1H
chave InChI
HHISCLFBXNGLCE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187830-84-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)