Documentos Principais
AMBH2D6F1832
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
226.98
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H2BrF3N2/c6-3-1-10-2-11-4(3)5(7,8)9/h1-2H
chave InChI
XQBMNXRFVINPTJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/785777-88-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/785777-88-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)