Documentos Principais
AMBH2D6F0FB8
Ambeed, Inc.
1-(Pyrazin-2-yl)ethanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
123.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(2-pyrazinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5(7)6-4-8-2-3-9-6/h2-5H,7H2,1H3
chave InChI
IIGXIHLJMZQHJY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179323-60-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)