Documentos Principais
AMBH2D6F0F9F
Ambeed, Inc.
4-(1-Aminoethyl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(1-aminoethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
NDMBVGSUFFPAFE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28357-95-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)