Documentos Principais
AMBH2D6F0C2F
Ambeed, Inc.
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.16
Número MDL:
Iupac Name
(4-amino-3-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3H,4,10H2,(H,11,12)
chave InChI
HDUDZUAACDPSAF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/503315-77-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)