Documentos Principais
AMBH2D6F0444
Ambeed, Inc.
4-Methylmorpholin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-methyl-2-morpholinone
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-6-2-3-8-5(7)4-6/h2-4H2,1H3
chave InChI
NMAIBUJJZUMSPH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18424-96-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)