Documentos Principais
AMBH2D6F0403
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
240.52
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N3.ClH/c8-6-4-3-10-2-1-5(4)11-7(9)12-6;/h10H,1-3H2;1H
chave InChI
MDEUNLWIRLXZJC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1208901-69-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)