Documentos Principais
AMBH2D6F03D1
Ambeed, Inc.
6-Chloro-N4-propylpyrimidine-4,5-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-chloro-N~4~-propyl-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C7H11ClN4/c1-2-3-10-7-5(9)6(8)11-4-12-7/h4H,2-3,9H2,1H3,(H,10,11,12)
chave InChI
GYPKKOOUKYMZRZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/195252-56-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)