Documentos Principais
AMBH2D6F0396
Ambeed, Inc.
4-Bromomethylbenzenesulfonamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2,(H2,9,10,11)
chave InChI
QNJHTLTUBNXLFS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)