Documentos Principais
AMBH2D6F02D3
Ambeed, Inc.
5-(4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl)pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
308.34
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-[4-(tert-butoxycarbonyl)-1-piperazinyl]-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H20N4O4/c1-14(2,3)22-13(21)18-6-4-17(5-7-18)11-9-15-10(8-16-11)12(19)20/h8-9H,4-7H2,1-3H3,(H,19,20)
chave InChI
ANDWAJHNYJXSJC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209646-17-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)