Documentos Principais
AMBH2D6F027E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methoxypyrimidin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.03
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-methoxy-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O/c1-10-5-8-2-3(6)4(7)9-5/h2H,1H3,(H2,7,8,9)
chave InChI
OFKKQTPLZJNGOF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/148214-56-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)