Documentos Principais
AMBH2D6F025C
Ambeed, Inc.
3-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.56
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-chloro-5-nitro-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2/c6-3-1-8-2-4(5(3)7)9(10)11/h1-2H,(H2,7,8)
chave InChI
IXJAZHZQIPPEDN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89284-28-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)