Documentos Principais
AMBH2D6F0158
Ambeed, Inc.
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c1-2-8(10-7-1)3-5-9-6-4-8;/h9H,1-7H2;1H
chave InChI
LAAJAVVOPJHOHB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3970-79-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3970-79-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)