Documentos Principais
AMBH2D6EF947
Ambeed, Inc.
Triethylamine hydrobromide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.1
Número MDL:
Iupac Name
N,N,N-triethylamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C6H15N.BrH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
chave InChI
NRTLTGGGUQIRRT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/636-70-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/636-70-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)