Documentos Principais
AMBH2D6EF66C
Ambeed, Inc.
Ethyl piperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-2-11-8(10)7-3-5-9-6-4-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
chave InChI
SNZAKTXWTXRXNI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/147636-76-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)