Documentos Principais
AMBH2D6EF49D
Ambeed, Inc.
N,N'-(1,2-Phenylene)diacetamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-[2-(acetylamino)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H12N2O2/c1-7(13)11-9-5-3-4-6-10(9)12-8(2)14/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)
chave InChI
RLARNJBPODGLAZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2050-85-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)