Documentos Principais
AMBH2D6EF02D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-chloro-2-cyanobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.6
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 5-chloro-2-cyanobenzoate
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-13-9(12)8-4-7(10)3-2-6(8)5-11/h2-4H,1H3
chave InChI
RGFRWPAIDRIKSH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/439117-38-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)