Documentos Principais
AMBH2D6EEECA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl methyl(piperidin-4-yl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl methyl(4-piperidinyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13(4)9-5-7-12-8-6-9/h9,12H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
DJJOYDXRUBOZON-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108612-54-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)