Documentos Principais
AMBH2D6EEE85
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
chave InChI
ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139022-25-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)