Documentos Principais
AMBH2D6EEE28
Ambeed, Inc.
H-DL-Asp(OMe)-OH
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO4/c1-10-5(9)3(6)2-4(7)8/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
SWWBMHIMADRNIK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65414-77-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)