Documentos Principais
AMBH2D6EEB4D
Ambeed, Inc.
3-(1H-Indol-1-yl)propanoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-(1H-indol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-8-12-7-5-9-3-1-2-4-10(9)12/h1-5,7H,6,8H2,(H,13,14)
chave InChI
OSWNOVFZARRSKM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6639-06-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)