Documentos Principais
AMBH2D6EDF0A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2S/c1-2-10-5(9)4-3-8-6(7)11-4/h3H,2H2,1H3
chave InChI
IZIJOEOJKFKHQR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81449-93-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)