Documentos Principais
AMBH2D6EDE4E
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid hydrate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
hydroxy(4-hydroxyphenyl)acetic acid hydrate
Inchi Code
1S/C8H8O4.H2O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12;/h1-4,7,9-10H,(H,11,12);1H2
chave InChI
ATPBHLAWGXOMOR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%20%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/184901-84-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/184901-84-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)