Documentos Principais
AMBH2D6EDCDE
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromofuran-2,5-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
255.85
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3,4-dibromo-2,5-furandione
Inchi Code
1S/C4Br2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
chave InChI
GEKJEMDSKURVLI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1122-12-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)