Documentos Principais
AMBH2D6EDCAD
Ambeed, Inc.
O-(Cyclopropylmethyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
123.58
Número MDL:
Iupac Name
[(aminooxy)methyl]cyclopropane hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H9NO.ClH/c5-6-3-4-1-2-4;/h4H,1-3,5H2;1H
chave InChI
HMMFZNBOQJOULD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74124-04-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)