Documentos Principais
AMBH2D6ECCF9
Ambeed, Inc.
4-Chloro-3-methylbenzene-1,2-diamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-3-methyl-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-4-5(8)2-3-6(9)7(4)10/h2-3H,9-10H2,1H3
chave InChI
MJASWYJHGMJHER-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/673487-36-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)