Documentos Principais
AMBH2D6ECA92
Ambeed, Inc.
2-Chlorothiazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
119.57
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C3H2ClNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
chave InChI
KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3034-52-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)