Documentos Principais
AMBH2D6EC4F1
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO2S/c1-2-14-5(13)3-4(7(9,10)11)12-6(8)15-3/h2H2,1H3
chave InChI
RLZUPBSTNNZDDH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/72850-52-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)