Documentos Principais
AMBH2D6EC4D1
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
180.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-chloro-1H-indazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(4-12)11-10-7/h1-4H,(H,10,11)
chave InChI
XQELXOTYHCBYAI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102735-84-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)