Documentos Principais
AMBH2D6EC0AD
Ambeed, Inc.
5,7-Dimethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.18
Número MDL:
Iupac Name
5,7-dimethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-4-3-5(2)12-8(9-4)10-6(11-12)7(13)14/h3H,1H2,2H3,(H,13,14)(H,9,10,11)
chave InChI
SCKFVNNUNZAMPF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87253-62-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)