Documentos Principais
AMBH2D6EBFD4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2,5-difluorobenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.55
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-2,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-2H
chave InChI
OMVDTUXOHXQKML-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/135748-35-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/135748-35-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)