Documentos Principais
W346705
Sigma-Aldrich
cis-3-Octen-1-ol
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O
Número CAS:
Peso molecular:
128.21
Número FEMA:
3467
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10296
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.094
Ensaio
≥95%
contém
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
73 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCO)=C(/[H])CCCC
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)