Documentos Principais
AC7H039C849C
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
(2-Chloro-6-fluoro-phenyl)-acetyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
207.03
Número MDL:
Iupac Name
(2-chloro-6-fluorophenyl)acetyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO/c9-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(10)12/h1-3H,4H2
chave InChI
UWZFOGRTURIZSK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Pale yellow oil
Product Link
https://www.acints.com/products/JL-11B-001
Pictogramas
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JL-11B-001
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)