Documentos Principais
AC7372907640
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Ethyl 2-(2-bromobenzyl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Peso molecular:
326.21
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(2-bromobenzyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H12BrNO2S/c1-2-17-13(16)11-8-18-12(15-11)7-9-5-3-4-6-10(9)14/h3-6,8H,2,7H2,1H3
chave InChI
AVNINJXMPZETJD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-02D-003
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-02D-003
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)