Documentos Principais
AC7372907399
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Morpholin-4-yl-acetic acid methyl ester; hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.65
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 4-morpholinylacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-10-7(9)6-8-2-4-11-5-3-8;/h2-6H2,1H3;1H
chave InChI
QQEFVDXETIPWFQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/WS-04F-003
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/WS-04F-003
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)