Documentos Principais
AC7326370353
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2-Bromo-5-methyl-nicotinic acid ethyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-bromo-5-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-3-13-9(12)7-4-6(2)5-11-8(7)10/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
PKLWSPZTPMXMIU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
pale yellow oil
Product Link
https://www.acints.com/products/WS-04E-007
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/WS-04E-007
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)