Documentos Principais
AC7300013717
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Pyridin-2-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
259.74
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-(2-pyridinyl)-2-thiophenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S2/c10-15(12,13)9-5-4-8(14-9)7-3-1-2-6-11-7/h1-6H
chave InChI
OGOMWPWAEIDEOU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01115
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01115
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)