Documentos Principais
AC7300012859
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Isopropylsulfamoyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
157.62
Número MDL:
Iupac Name
isopropylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C3H8ClNO2S/c1-3(2)5-8(4,6)7/h3,5H,1-2H3
chave InChI
AGRDPCWQGGNEQL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-03K-003
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-03K-003
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)