Documentos Principais
AC7300012812
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Chloro-4,6-dimethyl-pyrimidin-2-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-chloro-4,6-dimethyl-2-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-3-5(7)4(2)9-6(10)8-3/h1-2H3,(H,8,9,10)
chave InChI
HQNDPBJMXXODGK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01020
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01020
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)