Documentos Principais
AC7188401474
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Ethyl 5-(2-bromoacetyl)isoxazole-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
262.06
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-(bromoacetyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8BrNO4/c1-2-13-8(12)5-3-7(14-10-5)6(11)4-9/h3H,2,4H2,1H3
chave InChI
GUYZRQOTADGHII-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00287
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00287
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)