Documentos Principais
ADVH9A1C2CBF
AChemBlock
[tert-Butoxycarbonylimino(piperazin-1-yl)methyl]carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
328.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl hydrogen (((tert-butoxycarbonyl)imino)(piperazin-1-yl)methyl)carbonimidate
Inchi Code
1S/C15H28N4O4/c1-14(2,3)22-12(20)17-11(19-9-7-16-8-10-19)18-13(21)23-15(4,5)6/h16H,7-10H2,1-6H3,(H,17,18,20,21)
chave InChI
CKYQABRWQRJLCT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w169554-tert-butoxycarbonylimino-piperazin-1-yl-methyl-carbamic-acid-tert-butyl-ester.html
Synonym
tert-butyl (Z)-(((tert-butoxycarbonyl)imino)(piperazin-1-yl)methyl)carbamate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w169554-tert-butoxycarbonylimino-piperazin-1-yl-methyl-carbamic-acid-tert-butyl-ester.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)