Documentos Principais
ADVH99BD225A
AChemBlock
[2,2-difluoro-1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
138.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(2,2-difluorocyclopropane-1,1-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C5H8F2O2/c6-5(7)1-4(5,2-8)3-9/h8-9H,1-3H2
chave InChI
UGYHPZDRTHTYAG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/w164827-2-2-difluoro-1-hydroxymethyl-cyclopropyl-methanol.html
Synonym
(2,2-difluorocyclopropane-1,1-diyl)dimethanol
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w164827-2-2-difluoro-1-hydroxymethyl-cyclopropyl-methanol.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)